Drukuj
Roztwór wzorcowy europu, 1000 mg/L Eu w 5% kwasie azotowym (from Eu₂O₃) Specpure® standard dla AAS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
88064.AE 88064.AP
88064.AEEA 429 PLN
88064.AE 88064.AP
Roztwór wzorcowy europu, 1000 mg/L Eu w 5% kwasie azotowym (from Eu₂O₃) Specpure® standard dla AAS
Standardy Wzorce kationowe Europium Standards
Molecular Formula: Eu₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010992
Certyfikaty: Traceable to NIST