Roztwór wzorcowy europu, 1000 mg/L Eu w 5% kwasie azotowym (from Eu₂O₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
35753.AD
35753.AE
35753.AP
35753.ADEA
527
PLN
35753.AD
35753.AE
35753.AP
Roztwór wzorcowy europu, 1000 mg/L Eu w 5% kwasie azotowym (from Eu₂O₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Europium Standards
Molecular Formula: Eu₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010992
Certyfikaty: Traceable to NIST