Roztwór wzorcowy europu, 10000 mg/L Eu w 5% kwasie azotowym (from Eu₂O₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
35761.AD
35761.AE
35761.AP
35761.ADEA
801
PLN
35761.AD
35761.AE
35761.AP
Roztwór wzorcowy europu, 10000 mg/L Eu w 5% kwasie azotowym (from Eu₂O₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Europium Standards
Molecular Formula: Eu₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010992
Certyfikaty: Traceable to NIST