Roztwór wzorcowy erbu, 1000 mg/L Er w 5% kwasie azotowym (from Er₂O₃) Specpure® standard dla AAS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
88063.AE
88063.AP
88063.AEEA
367
PLN
88063.AE
88063.AP
Roztwór wzorcowy erbu, 1000 mg/L Er w 5% kwasie azotowym (from Er₂O₃) Specpure® standard dla AAS
Standardy
Wzorce kationowe
Erbium Standards
Molecular Formula: Er₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010987
Certyfikaty: Traceable to NIST