Roztwór wzorcowy erbu, 1000 mg/L Er w 5% kwasie azotowym (from Er₂O₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13877.AD
13877.AE
13877.ADEA
553
PLN
13877.AD
13877.AE
Roztwór wzorcowy erbu, 1000 mg/L Er w 5% kwasie azotowym (from Er₂O₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Erbium Standards
Molecular Formula: Er₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010987
Certyfikaty: Traceable to NIST