Drukuj
Roztwór wzorcowy erbu, 10000 mg/L Er w 5% kwasie azotowym (from Er₂O₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14409.AD 14409.AE 14409.AP
14409.ADEA 841 PLN
14409.AD 14409.AE 14409.AP
Roztwór wzorcowy erbu, 10000 mg/L Er w 5% kwasie azotowym (from Er₂O₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Erbium Standards
Molecular Formula: Er₂O₃ in 5% HNO₃ Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010987
Certyfikaty: Traceable to NIST