Drukuj
Roztwór wzorcowy wapnia, 1000 mg/L Ca w 5% kwasie azotowym (from CaCO₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13852.AD 13852.AE 13852.AP
13852.ADEA 446 PLN
13852.AD 13852.AE 13852.AP
Roztwór wzorcowy wapnia, 1000 mg/L Ca w 5% kwasie azotowym (from CaCO₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Calcium Standards
Molecular Formula: CaCO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085314
Certyfikaty: Traceable to NIST