Drukuj
Roztwór wzorcowy wapnia, 10000 mg/L Ca w 5% kwasie azotowym (from CaCO₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14407.AD 14407.AE 14407.AP
14407.ADEA 815 PLN
14407.AD 14407.AE 14407.AP
Roztwór wzorcowy wapnia, 10000 mg/L Ca w 5% kwasie azotowym (from CaCO₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Calcium Standards
Molecular Formula: CaCO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085314
Certyfikaty: Traceable to NIST