2-(2-Naphthoxy)ethanol 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
2-(Naphthalen-2-yloxy)ethanol, 2-(2-Naphthyloxy)ethanol, Anavenol
A11636.06
A11636.14
A11636.22
A11636.06EA
536
PLN
A11636.06
A11636.14
A11636.22
2-(2-Naphthoxy)ethanol 98+%
2-(2-Naphthoxy)ethanol
Purity: 98+%
CAS No.: 93-20-9
Molecular Formula: C12H12O2
Formula Weight: 188.23
Melting Point: 72-76°
Beilstein Reference: 2086973
Merck Reference: 14,6413
MDL No.: MFCD00016809
Formuła:
C₁₂H₁₂O₂ MW: 188.23 g/mol Temp. topnienia: 72…76 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016809 Numer CAS: 93-20-9 Numer WE (dawny EINECS): 202-228-8 |