Drukuj

Octan wodorotlenek olowiu(II) 25% aqueous solution

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Zasadowy octan olowiawy

527030608.0100 527030608.0250 527030608.0500 527030608.1000 527030608.2500 527030608.5000
CHMP527030608.0100EA 102 PLN
CHMP527030608.0100 CHMP527030608.0250 CHMP527030608.0500 CHMP527030608.1000 CHMP527030608.2500 CHMP527030608.5000
Octan wodorotlenek olowiu(II) 25% aqueous solution
Octan wodorotlenek olowiu(II)
Formuła: (CH₃COO)₂Pb·2Pb(OH)₂
MW: 807.72 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011154
Numer CAS: 1335-32-6
Numer WE (dawny EINECS): 215-630-3
Jednostka: 3082
ADR: 9 III

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR