Drukuj

Octan wodorotlenek olowiu(II) 10% in aqueous solution

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Zasadowy octan olowiawy

527030612.0100 527030612.0250 527030612.0500 527030612.1000 527030612.5000
CHMP527030612.0100EA 84.2 PLN
CHMP527030612.0100 CHMP527030612.0250 CHMP527030612.0500 CHMP527030612.1000 CHMP527030612.5000
Octan wodorotlenek olowiu(II) 10% in aqueous solution
Octan wodorotlenek olowiu(II)
Formuła: (CH₃COO)₂Pb·2Pb(OH)₂
MW: 807.72 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011154
Numer CAS: 1335-32-6
Numer WE (dawny EINECS): 215-630-3
Jednostka: 3082
ADR: 9 III

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR