Propylomalonian dietylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
B23304.14
B23304.22
B23304.14EA
353
PLN
B23304.14
B23304.22
Propylomalonian dietylu ≥99%
Propylomalonian dietylu
Purity: 99%
CAS No.: 2163-48-6
Molecular Formula: C10H18O4
Formula Weight: 202.25
Flash Point: 91°(197°F)
Refractive Index: 1.4205
Boiling Point: 221-222°
MDL No.: MFCD00009168
Formuła:
C₁₀H₁₈O₄ Temp. Wrzenia: 221…222 °C Gęstość: 0,987 Temp. Zapłonu: 91 °C (197 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009168 Numer CAS: 2163-48-6 Numer WE (dawny EINECS): 218-492-2 |