Metylomalonian dietylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Synonim:
Diethyl 2-methylmalonate
A12078.0B
A12078.18
A12078.30
A12078.0BEA
2290
PLN
A12078.0B
A12078.18
A12078.30
Metylomalonian dietylu ≥99%
Metylomalonian dietylu
Purity: 99%
CAS No.: 609-08-5
Molecular Formula: C8H14O4
Formula Weight: 174.20
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.4130
Boiling Point: 198-199°
Beilstein Reference: 637028
MDL No.: MFCD00009162
Formuła:
C₈H₁₄O₄ MW: 174.2 g/mol Temp. Wrzenia: 198…199 °C Gęstość: 1.02 Temp. Zapłonu: 85 °C (185 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009162 Numer CAS: 609-08-5 Numer WE (dawny EINECS): 210-175-7 |