Drukuj
Allilomalonian dietylu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
113961000 113965000
ACRO113961000EA 802 PLN
ACRO113961000 ACRO113965000
Allilomalonian dietylu 97%
Allilomalonian dietylu
Formuła: C₁₀H₁₆O₄
Gęstość: 1,01 g/cm³
Temp. Zapłonu: 92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009155
Numer CAS: 2049-80-1
Numer WE (dawny EINECS): 218-072-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Enantiomeric excess ≥97.5 %
Specific optical rotation +29° to +33° (20°C, 589 nm) (Neat)