Dichlorotlenek hafnu(IV) oktahydrat ≥98% (metals basis excluding Zr) (max. 1.5% Zr)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
11833.14
11833.22
11833.36
11833.14EA
662
PLN
11833.14
11833.22
11833.36
Dichlorotlenek hafnu(IV) oktahydrat ≥98% (metals basis excluding Zr) (max. 1.5% Zr)
Dichlorotlenek hafnu(IV) oktahydrat
Purity: 98+%
CAS No.: 14456-34-9
Molecular Formula: Cl2HfO.8H2O
Formula Weight: 409.52 (265.40anhy)
Physical Form: Powder
Density: 2.2
Appearance: White
Odour: Pungent
Solubility: Soluble in water
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00150417
Synthesis of Hafnium (IV) oxide
Formuła:
Cl₂HfO·8H₂O Gęstość: 2,2 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150417 Numer CAS: 14456-34-9 Numer WE (dawny EINECS): 237-345-3 Jednostka: 3260 ADR: 8,III |