cyrkon 1000 mg/L Zr w 5% kwasie solnym (from ZrOCl₂) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13875.AD
13875.AE
13875.AP
13875.ADEA
437
PLN
13875.AD
13875.AE
13875.AP
cyrkon 1000 mg/L Zr w 5% kwasie solnym (from ZrOCl₂) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Zirconium Standards
Molecular Formula: ZrCl₂O in 5% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011303
Certyfikaty: Traceable to NIST