cyrkon 10.000 mg/L Zr w 5% kwasie solnym (from ZrOCl₂) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14386.AP
14386.AE
14386.AD
14386.APEA
3600
PLN
14386.AP
14386.AE
14386.AD
cyrkon 10.000 mg/L Zr w 5% kwasie solnym (from ZrOCl₂) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Zirconium Standards
Molecular Formula: ZrCl₂O in 5% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011303
Certyfikaty: Traceable to NIST