cynk 1000 mg/L Zn w 5% kwasie azotowym (from Zn) Specpure® standard dla AAS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
88118.AE
88118.AP
88118.AEEA
328
PLN
88118.AE
88118.AP
cynk 1000 mg/L Zn w 5% kwasie azotowym (from Zn) Specpure® standard dla AAS
Standardy
Wzorce kationowe
Zinc Standards
Molecular Formula: Zn in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011291
Certyfikaty: Traceable to NIST