Drukuj
cynk 10000 mg/L Zn w 5% kwasie azotowym (from Zn) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14404.AD 14404.AE 14404.AP
14404.ADEA 767 PLN
14404.AD 14404.AE 14404.AP
cynk 10000 mg/L Zn w 5% kwasie azotowym (from Zn) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Zinc Standards
Molecular Formula: Zn in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011291
Certyfikaty: Traceable to NIST