wanad 1000 mg/L V w 5% kwasie azotowym (from V₂O₃) Specpure® standard dla AAS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
88116.AE
88116.AP
88116.AEEA
422
PLN
88116.AE
88116.AP
wanad 1000 mg/L V w 5% kwasie azotowym (from V₂O₃) Specpure® standard dla AAS
Standardy
Wzorce kationowe
Vanadium Standards
Molecular Formula: V₂O₅ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011453
Certyfikaty: Traceable to NIST