wanad 1000 mg/L V w 5% kwasie azotowym (from V₂O₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13850.AD
13850.AE
13850.AP
13850.ADEA
437
PLN
13850.AD
13850.AE
13850.AP
wanad 1000 mg/L V w 5% kwasie azotowym (from V₂O₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Vanadium Standards
Molecular Formula: V₂O₅ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011453
Certyfikaty: Traceable to NIST