Drukuj
wanad 10000 mg/L V w 5% kwasie azotowym (from V₂O₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14385.AD 14385.AE 14385.AP
14385.ADEA 841 PLN
14385.AD 14385.AE 14385.AP
wanad 10000 mg/L V w 5% kwasie azotowym (from V₂O₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Vanadium Standards
Molecular Formula: V₂O₅ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011453
Certyfikaty: Traceable to NIST