Roztwór wzorcowy strontu, 1000 mg/L Sr w 5% kwasie azotowym (from Sr(NO₃)₂) Specpure® standard dla AAS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
88098.AE
88098.AP
88098.AEEA
346
PLN
88098.AE
88098.AP
Roztwór wzorcowy strontu, 1000 mg/L Sr w 5% kwasie azotowym (from Sr(NO₃)₂) Specpure® standard dla AAS
Standardy
Wzorce kationowe
Strontium Standards
Molecular Formula: Sr(NO₃)₂ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134060
Certyfikaty: Traceable to NIST