Roztwór wzorcowy strontu, 1000 mg/L Sr w 5% kwasie azotowym (from Sr(NO₃)₂) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13874.AD
13874.AE
13874.AP
13874.ADEA
448
PLN
13874.AD
13874.AE
13874.AP
Roztwór wzorcowy strontu, 1000 mg/L Sr w 5% kwasie azotowym (from Sr(NO₃)₂) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Strontium Standards
Molecular Formula: Sr(NO₃)₂) in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134060
Certyfikaty: Traceable to NIST