Drukuj
Roztwór wzorcowy strontu, 10000 mg/L Sr w 5% kwasie azotowym (from Sr(NO₃)₂) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14382.AD 14382.AE 14382.AP
14382.ADEA 866 PLN
14382.AD 14382.AE 14382.AP
Roztwór wzorcowy strontu, 10000 mg/L Sr w 5% kwasie azotowym (from Sr(NO₃)₂) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Strontium Standards
Molecular Formula: Sr(NO₃)₂ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134060
Certyfikaty: Traceable to NIST