Drukuj
Roztwór wzorcowy samaru, 1000 mg/l Sm w 5% kwasie azotowym (from Sm₂O₃) Specpure® standard dla AAS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
88092.AE 88092.AP
88092.AEEA 402 PLN
88092.AE 88092.AP
Roztwór wzorcowy samaru, 1000 mg/l Sm w 5% kwasie azotowym (from Sm₂O₃) Specpure® standard dla AAS
Standardy Wzorce kationowe Samarium Standards
Molecular Formula: Sm in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011233
Certyfikaty: Traceable to NIST