Drukuj
Roztwór wzorcowy samaru, 1000 mg/L Sm w 5% kwasie azotowym (from Sm₂O₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13854.AD 13854.AE
13854.ADEA 579 PLN
13854.AD 13854.AE
Roztwór wzorcowy samaru, 1000 mg/L Sm w 5% kwasie azotowym (from Sm₂O₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Samarium Standards
Molecular Formula: Sm₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011233
Certyfikaty: Traceable to NIST