Roztwór wzorcowy samaru, 10000 mg/L Sm w 5% kwasie azotowym (from Sm₂O₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14417.AE
14417.AD
14417.AP
14417.AEEA
1190
PLN
14417.AE
14417.AD
14417.AP
Roztwór wzorcowy samaru, 10000 mg/L Sm w 5% kwasie azotowym (from Sm₂O₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Samarium Standards
Molecular Formula: Sm₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011233
Certyfikaty: Traceable to NIST