Roztwór wzorcowy rutenu, 1000 mg/L Ru w 20% kwasie solnym (from RuCl₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
35767.AD
35767.AE
35767.AP
35767.ADEA
841
PLN
35767.AD
35767.AE
35767.AP
Roztwór wzorcowy rutenu, 1000 mg/L Ru w 20% kwasie solnym (from RuCl₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Ruthenium Standards
Molecular Formula: RuCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011207
Certyfikaty: Traceable to NIST