Roztwór wzorcowy rutenu, 10000 mg/L Ru w 20% kwasie solnym (from RuCl₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
35773.AD
35773.AE
35773.AP
35773.ADEA
2710
PLN
35773.AD
35773.AE
35773.AP
Roztwór wzorcowy rutenu, 10000 mg/L Ru w 20% kwasie solnym (from RuCl₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Ruthenium Standards
Molecular Formula: RuCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011207
Certyfikaty: Traceable to NIST