Drukuj
Roztwór wzorcowy rtęci, 1000 mg/L Hg w 5% kwasie azotowym (from Hg) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13865.AE 13865.AD
13865.AEEA 620 PLN
13865.AE 13865.AD
Roztwór wzorcowy rtęci, 1000 mg/L Hg w 5% kwasie azotowym (from Hg) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Mercury Standards
Molecular Formula: Hg in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011035
Certyfikaty: Traceable to NIST