Roztwór wzorcowy rtęci, 10000 mg/L Hg w 5% kwasie azotowym (from Hg) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14395.AD
14395.AE
14395.AP
14395.ADEA
717
PLN
14395.AD
14395.AE
14395.AP
Roztwór wzorcowy rtęci, 10000 mg/L Hg w 5% kwasie azotowym (from Hg) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Mercury Standards
Molecular Formula: Hg in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011035
Certyfikaty: Traceable to NIST