Roztwór wzorcowy prazeodymu, 10000 mg/L Pr w 5% kwasie azotowym (from Pr₆O₁₁) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14433.AD
14433.AE
14433.AP
14433.ADEA
1020
PLN
14433.AD
14433.AE
14433.AP
Roztwór wzorcowy prazeodymu, 10000 mg/L Pr w 5% kwasie azotowym (from Pr₆O₁₁) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Praseodymium Standards
Molecular Formula: Pr₆O₁₁ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011174
Certyfikaty: Traceable to NIST