Roztwór wzorcowy palladu, 1000 mg/L Pd w 20% kwasie solnym (from Pd) Specpure® standard dla AAS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
88085.AE
88085.AP
88085.AEEA
723
PLN
88085.AE
88085.AP
Roztwór wzorcowy palladu, 1000 mg/L Pd w 20% kwasie solnym (from Pd) Specpure® standard dla AAS
Standardy
Wzorce kationowe
Palladium Standards
Molecular Formula: Pd in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD03613603
Certyfikaty: Traceable to NIST