Drukuj
Roztwór wzorcowy palladu, 1000 mg/L Pd w 20% kwasie solnym (from Pd) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13833.AD 13833.AE 13833.AP
13833.ADEA 940 PLN
13833.AD 13833.AE 13833.AP
Roztwór wzorcowy palladu, 1000 mg/L Pd w 20% kwasie solnym (from Pd) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Palladium Standards
Molecular Formula: Pd in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD03613603
Certyfikaty: Traceable to NIST