Roztwór wzorcowy palladu, 10000 mg/L Pd w 20% kwasie solnym (from Pd) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14432.AD
14432.AE
14432.AP
14432.ADEA
2550
PLN
14432.AD
14432.AE
14432.AP
Roztwór wzorcowy palladu, 10000 mg/L Pd w 20% kwasie solnym (from Pd) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Palladium Standards
Molecular Formula: Pd in 20% HCl
Physical Form: Liquid
Odour: Characteristic
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD03613603
Certyfikaty: Traceable to NIST