Roztwór wzorcowy niklu, 1000 mg/L Ni w 5% kwasie azotowym (from Ni) Specpure® standard dla AAS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
88082.AE
88082.AP
88082.AEEA
330
PLN
88082.AE
88082.AP
Roztwór wzorcowy niklu, 1000 mg/L Ni w 5% kwasie azotowym (from Ni) Specpure® standard dla AAS
Standardy
Wzorce kationowe
Nickel Standards
Molecular Formula: Ni in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011137
Certyfikaty: Traceable to NIST