Roztwór wzorcowy niklu, 1000 mg/L Ni w 5% kwasie azotowym (from Ni) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13839.AD
13839.AE
13839.AP
13839.ADEA
449
PLN
13839.AD
13839.AE
13839.AP
Roztwór wzorcowy niklu, 1000 mg/L Ni w 5% kwasie azotowym (from Ni) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Nickel Standards
Molecular Formula: Ni in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011137
Certyfikaty: Traceable to NIST