Drukuj
Roztwór wzorcowy niklu, 10000 mg/L Ni w 5% kwasie azotowym (from Ni) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14414.AD 14414.AE 14414.AP
14414.ADEA 747 PLN
14414.AD 14414.AE 14414.AP
Roztwór wzorcowy niklu, 10000 mg/L Ni w 5% kwasie azotowym (from Ni) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Nickel Standards
Molecular Formula: Ni in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011137
Certyfikaty: Traceable to NIST