Roztwór wzorcowy sodu, 1000 mg/L Na w 5% kwasie azotowym (from Na₂CO₃) Specpure® standard dla AAS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
88097.AE
88097.AP
88097.AEEA
342
PLN
88097.AE
88097.AP
Roztwór wzorcowy sodu, 1000 mg/L Na w 5% kwasie azotowym (from Na₂CO₃) Specpure® standard dla AAS
Standardy
Wzorce kationowe
Sodium Standards
Molecular Formula: Na₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085307
Certyfikaty: Traceable to NIST