Roztwór wzorcowy sodu, 1000 mg/L Na w 5% kwasie azotowym (from Na₂CO₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13832.AD
13832.AE
13832.AP
13832.ADEA
442
PLN
13832.AD
13832.AE
13832.AP
Roztwór wzorcowy sodu, 1000 mg/L Na w 5% kwasie azotowym (from Na₂CO₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Sodium Standards
Molecular Formula: Na₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085307
Certyfikaty: Traceable to NIST