Roztwór wzorcowy sodu, 10000 mg/L Na w 5% kwasie azotowym (from Na₂CO₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14400.AD
14400.AE
14400.ADEA
780
PLN
14400.AD
14400.AE
Roztwór wzorcowy sodu, 10000 mg/L Na w 5% kwasie azotowym (from Na₂CO₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Sodium Standards
Molecular Formula: Na₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085307
Certyfikaty: Traceable to NIST