Roztwór wzorcowy molibdenu, 1000 mg/L Mo w wodnym 1% wodorotlenku amonu (from (NH₄)₂MoO₄) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
38719.AD
38719.AE
38719.ADEA
562
PLN
38719.AD
38719.AE
Roztwór wzorcowy molibdenu, 1000 mg/L Mo w wodnym 1% wodorotlenku amonu (from (NH₄)₂MoO₄) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Molybdenum Standards
Molecular Formula: (NH₄)₂MoO₄ in 1% NH₄OH
Physical Form: Liquid
Odour: Ammonia-like
MDL No.: MFCD00003465
Certyfikaty: Traceable to NIST