Roztwór wzorcowy molibdenu, 10000 mg/L Mo w wodnym 1% wodorotlenku amonu (from (NH₄)₂MoO₄) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
38726.AE
38726.AP
38726.AEEA
1310
PLN
38726.AE
38726.AP
Roztwór wzorcowy molibdenu, 10000 mg/L Mo w wodnym 1% wodorotlenku amonu (from (NH₄)₂MoO₄) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Molybdenum Standards
Molecular Formula: (NH₄)₂MoO₄ in 1% NH₄OH
Physical Form: Liquid
Odour: Ammonia-like
MDL No.: MFCD00003465
Certyfikaty: Traceable to NIST