Roztwór wzorcowy litu, 1000 mg/L Li w 5% kwasie azotowym (from Li₂CO₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13821.AD
13821.AE
13821.AP
13821.ADEA
442
PLN
13821.AD
13821.AE
13821.AP
Roztwór wzorcowy litu, 1000 mg/L Li w 5% kwasie azotowym (from Li₂CO₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Lithium Standards
Molecular Formula: Li₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134051
Certyfikaty: Traceable to NIST