Drukuj
Roztwór wzorcowy litu, 10000 mg/L Li w 5% kwasie azotowym (from Li₂CO₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14394.AE 14394.AD 14394.AP
14394.AEEA 1050 PLN
14394.AE 14394.AD 14394.AP
Roztwór wzorcowy litu, 10000 mg/L Li w 5% kwasie azotowym (from Li₂CO₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Lithium Standards
Molecular Formula: Li₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134051
Certyfikaty: Traceable to NIST