Roztwór wzorcowy indu, 1000 mg/L w 5% kwasie azotowym (from In) Specpure® standard dla AAS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
88071.AE
88071.AP
88071.AEEA
411
PLN
88071.AE
88071.AP
Roztwór wzorcowy indu, 1000 mg/L w 5% kwasie azotowym (from In) Specpure® standard dla AAS
Standardy
Wzorce kationowe
Indium Standards
Molecular Formula: In in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134048
Certyfikaty: Traceable to NIST