Roztwór wzorcowy indu, 1000 mg/L w 5% kwasie azotowym (from In) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13846.AD
13846.AE
13846.AP
13846.ADEA
607
PLN
13846.AD
13846.AE
13846.AP
Roztwór wzorcowy indu, 1000 mg/L w 5% kwasie azotowym (from In) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Indium Standards
Molecular Formula: In in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134048
Certyfikaty: Traceable to NIST