Drukuj
Roztwór wzorcowy indu, 10000 mg/L w 5% kwasie azotowym (from In) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14411.AD 14411.AE 14411.AP
14411.ADEA 1090 PLN
14411.AD 14411.AE 14411.AP
Roztwór wzorcowy indu, 10000 mg/L w 5% kwasie azotowym (from In) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Indium Standards
Molecular Formula: In in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134048
Traceable to NIST
Certyfikaty: Traceable to NIST