Drukuj
Roztwór wzorcowy złota, 1000 mg/L Au w 20% kwasie solnym (from Au) Specpure® standard dla AAS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
88068.AP 88068.AE
88068.APEA 1970 PLN
88068.AP 88068.AE
Roztwór wzorcowy złota, 1000 mg/L Au w 20% kwasie solnym (from Au) Specpure® standard dla AAS
Standardy Wzorce kationowe Gold Standards
Molecular Formula: Au in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00003436
Certyfikaty: Traceable to NIST
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable
Nr. MDL MFCD00003436